Få mere at vide
4-Methylumbelliferyl 2-Amino-2-deoxy-Alpha-D-glucopyranoside (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylumbelliferyl 2-Amino-2-deoxy-a-D-glucopyranoside |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO7/c1-7-4-12(19)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-13(17)15(21)14(20)11(6-18)24-16/h2-5,11,13-16,18,20-21H,6,17H2,1H3/t11-,13-,14-,15-,16+/m1/s1 |
| Formel vægt | 337.1162 |