Få mere at vide
4-Methylumbelliferyl 2-Acetamido-2-deoxy-Beta-D-galactopyranosid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylumbelliferyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-galactopyranoside |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21NO8/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21)/t13-,15-,16+,17-,18-/m1/s1 |
| Formel vægt | 379.1267 |