Få mere at vide
4-Methylumbelliferyl 2-Acetamido-2-deoxy-b-D-glucopyranoside 6-Sulphate Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylumbelliferyl 2-Acetamido-2-deoxy-b-D-glucopyranoside 6-Sulphate Sodium Salt |
| CAS | 142439-99-4 |
| Molekylær formel | C18H21NO11S . Na |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 7-[[2-(Acetylamino)-2-deoxy-6-O-sulfo-β-D-glucopyranosyl]oxy]-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one Monosodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21NO11S.Na/c1-8-5-14(21)29-12-6-10(3-4-11(8)12)28-18-15(19-9(2)20)17(23)16(22)13(30-18)7-27-31(24,25)26;/h3-6,13,15-18,22-23H,7H2,1-2H3,(H,19,20)(H,24,25,26);/t13-,15-,16-,17-,18-;/m1./s1 |
| SMIL | CC(N[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)COS(=O)(O)=O)O)O)[C@@H]1OC2=CC=C(C(C)=CC(O3)=O)C3=C2)=O.[Na] |
| IUPAC navn | ((2R,3S,4R,5R,6S)-5-acetamido-3,4-dihydroxy-6-((4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)methyl hydrogen sulfate, sodium salt |
| Molekylvægt (g/mol) | 482.41 |
| Formel vægt | 482.07 |