missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methylumbelliferyl 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(Beta-D-galactopyranosyl)-Alpha-D-galactopyranoside, TRC

Artikelnummer. 30465868
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30465868 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30465868 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3336001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Methylumbelliferyl 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(beta-D-galactopyranosyl)-alpha-D-galactopyranoside
CAS 210357-36-1
Molekylær formel C24H31O13N
Mængde 1 mg
Synonym Gal1-b-3GalNAc1-alpha-4MU, 4-Methylumbelliferyl alpha-T-Antigen, 7-[[2-(Acetylamino)-2-deoxy-3-O-beta-D-galactopyranosyl-alpha-D-galactopyranosyl]oxy]-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one
InChI formel InChI=1S/C24H31NO13/c1-9-5-16(29)35-13-6-11(3-4-12(9)13)34-23-17(25-10(2)28)22(19(31)15(8-27)36-23)38-24-21(33)20(32)18(30)14(7-26)37-24/h3-6,14-15,17-24,26-27,30-33H,7-8H2,1-2H3,(H,25,28)/t14-,15-,17-,18+,19+,20+,21-,22-,23+,24+/m1/s1
SMIL CC(=O)N[C@H]1[C@@H](Oc2ccc3C(=CC(=O)Oc3c2)C)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
IUPAC navn N-[(2R,3R,4R,5R,6R)-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)oxy-4-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-3-yl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 541.5
Formel vægt 541.1795
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.