Få mere at vide
4-Methylumbelliferon, TRC
Artikelnummer. 30133039
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133039 100 g
17962335 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133039 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM333000100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-33-5
Molekylær formel C10 H8 O3
Molekylvægt (g/mol) 176.17
Synonym β-Methylumbelliferone, 4-MU, 4-Methyl-7-hydroxycoumarin, 4-Methylumbelliferone, 7-Hydroxy-4-methyl-2-chromenone, 7-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-3-chromene, 7-Hydroxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Hydroxy-4-methylcoumarin, Bilcolic, Bilicante, Biliton H, Cantabilin, Cantabiline, Cholestil, Cholonerton, Cholspasmin, Coumarin 4, Coumarin 456, Cumarote C, Eurogale, Himecol, Hymecromone, Imecromone, LM 94, Medilla, Mendiaxon, NSC 19026, NSC 9408, Omega 127, Pilot 447
IUPAC navn 7-hydroxy-4-methylchromen-2-one
SMIL CC1=CC(=O)Oc2cc(O)ccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hymecromone
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C10H8O3/c1-6-4-10(12)13-9-5-7(11)2-3-8(6)9/h2-5,11H,1H3
Formel vægt 176.0473