Få mere at vide
4-Methylumbelliferone Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylumbelliferone Sodium Salt |
| CAS | 5980-33-6 |
| Molekylær formel | C10H7NaO3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 7-Hydroxy-4-methylcoumarin Sodium, 7-Hydroxy-4-methylcoumarin Sodium Salt, Mendiaxon Sodium Salt, Sodium 4-Methylumbelliferone, 4-Methylumbelliferone Sodium, [(4-Methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)oxy]-sodium, 7-Hydroxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O3.Na/c1-6-4-10(12)13-9-5-7(11)2-3-8(6)9;/h2-5,11H,1H3;/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].CC1=CC(=O)Oc2cc([O-])ccc12 |
| IUPAC navn | sodium;4-methyl-2-oxochromen-7-olate |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.15 |
| Formel vægt | 198.0293 |