Få mere at vide
4-Methylumbelliferon, 97%
Beskrivelse
4-Methylumbelliferon anvendes til bestemmelse af salpetersyre og som standard til fluorometrisk bestemmelse af enzymaktivitet. Det bruges også i galdebehandling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Methylumbelliferon anvendes til bestemmelse af salpetersyre og som standard til fluorometrisk bestemmelse af enzymaktivitet. Det bruges også i galdebehandling.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Uopløseligt i koldt vand. Opløselig i eddikesyre, alkali og ammoniumhydroxid. Lidt opløseligt i varmt vand, chloroform og diethylether.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylumbelliferone |
| Smeltepunkt | 186 °C til 191 °C |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 142217 |
| Merck Index | 14,4854 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i alkohol; Uopløseligt i koldt vand; Opløselig i eddikesyre, alkali og ammoniumhydroxid; Let opløselig i varmt vand, kloroform og diethylether. |
| Formel vægt | 176.17 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
- 4-Methylumbelliferone
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Methylumbelliferone