Få mere at vide
4-Methylumbelliferon, 97%
Artikelnummer. 11414123
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11414123 50 g 50g
11424123 250 g 250g
11404123 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414123 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10337.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 90-33-5 | C10H8O3 | 176,17 g/mol
4-Methylumbelliferon anvendes til bestemmelse af salpetersyre og som standard til fluorometrisk bestemmelse af enzymaktivitet. Det bruges også i galdebehandling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Methylumbelliferon anvendes til bestemmelse af salpetersyre og som standard til fluorometrisk bestemmelse af enzymaktivitet. Det bruges også i galdebehandling.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Uopløseligt i koldt vand. Opløselig i eddikesyre, alkali og ammoniumhydroxid. Lidt opløseligt i varmt vand, chloroform og diethylether.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-33-5
Molekylær formel C10H8O3
Molekylvægt (g/mol) 176.17
MDL nummer MFCD00006866
InChI nøgle HSHNITRMYYLLCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylumbelliferone, hymecromone, 7-hydroxy-4-methylcoumarin, imecromone, 7-hydroxy-4-methyl-2h-chromen-2-one, cholestil, mendiaxon, 4-methyl-7-hydroxycoumarin, beta-methylumbelliferone, bilcolic
PubChem CID 5280567
ChEBI CHEBI:17224
IUPAC navn 7-hydroxy-4-methylchromen-2-on
SMIL CC1=CC(=O)OC2=CC(O)=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylumbelliferone
Smeltepunkt 186 °C til 191 °C
Mængde 50 g
Beilstein 142217
Merck Index 14,4854
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol; Uopløseligt i koldt vand; Opløselig i eddikesyre, alkali og ammoniumhydroxid; Let opløselig i varmt vand, kloroform og diethylether.
Formel vægt 176.17
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylumbelliferone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 7-hydroxy-4-methyl-1-Benzopyran-2-one