Få mere at vide
MedChemExpress 4-Methylumbelliferone
Artikelnummer. 16439026
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16439026 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16439026 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0187
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
MedChemExpress 4-Methylumbelliferone is a hyaluronic acid biosynthesis inhibitor with antitumoral and antimetastatic effects.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 176.17 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 90-33-5
Produkttype Natural Products
Renhed 99.48%
Opløselighed DMSO : 100 mg/mL (567.63 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Hymecromone∣ 4-MU