Få mere at vide
4-Methylumbelliferone-13C4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylumbelliferone-13C4 |
| CAS | 1569304-40-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | 13C4C6H8O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 7-Hydroxy-4-methylcoumarin, 7-Hydroxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one-13C4, 7-Hydroxy-4-methyl-coumarin, 7-Hydroxy-4-methyl-2-chromenone-13C4, 7-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-3-chromene, 7-Hydroxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one-13C4, NSC 19026, NSC 9408, Omega 127-13C4, Pilot 447-13C4, β-Methylumbelliferone-13C4 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O3/c1-6-4-10(12)13-9-5-7(11)2-3-8(6)9/h2-5,11H,1H3/i1+1,4+1,6+1,10+1 |
| SMIL | [13CH3][13C]1=[13CH][13C](=O)Oc2cc(O)ccc12 |
| IUPAC navn | 7-hydroxy-4-(1^{13}C)methyl-chromen-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.14 |
| Vis mere |