Få mere at vide
4-Methylthiophenol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 106-45-6 |
| Smeltepunkt | 39°C to 42°C |
| Kogepunkt | 195°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | 4-(CH3)C6H4SH |
| MDL nummer | MFCD00004851 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 4-Methylthiophenol, p-Tolyl mercaptan, p-Thiocresol, 4-Methylthiophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 124.2 |
| Grad | Research |