missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-methylthiophene-3-carboxylic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-methylthiophene-3-carboxylic acid |
| CAS | 78071-30-4 |
| Molekylær formel | C6H6O2S |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 4-Methyl-3-thiophenecarboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O2S/c1-4-2-9-3-5(4)6(7)8/h2-3H,1H3,(H,7,8) |
| SMIL | Cc1cscc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-methylthiophene-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.18 |
| Formel vægt | 142.0089 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?