Få mere at vide
Alfa Aesar™ 4-(Methylthio)thiophenol, 96%
Artikelnummer. 11352147
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11352147 5 g 5g
11347506 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352147 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. L09580.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 1122-97-0
Molekylær formel C7H8S2
Molekylvægt (g/mol) 156.261
MDL nummer MFCD00082770
InChI nøgle KYMOWQQIZINTJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio thiophenol, 4-methylthio benzenethiol, 4-methylthiothiophenol, 4-methylsulfanyl benzenethiol, 4-methylsulfanyl thiophenol, p-methylthiothiophenol, 4-mercaptothioanisole, pubchem6825, 4-methylthio-thiophenol
PubChem CID 136896
IUPAC navn 4-methylsulfanylbenzenethiol
SMIL CSC1=CC=C(C=C1)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylthio)thiophenol
Smeltepunkt 12°C to 16°C
Kogepunkt 116°C to 117°C (3 mmHg)
Brydningsindeks 1.653
Mængde 5 g
Beilstein 1931500
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 156.27
Procent renhed 96%