Få mere at vide
4-(methylthio)pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(methylthio)pyridine |
| CAS | 22581-72-2 |
| Molekylær formel | C6H7NS |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4-(Methylsulfanyl)pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NS/c1-8-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3 |
| SMIL | CSc1ccncc1 |
| IUPAC navn | 4-methylsulfanylpyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 125.19 |
| Formel vægt | 125.0299 |