Få mere at vide
4-(Methylthio)phenyleddikesyre, 97%
Artikelnummer. 11327089
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327089 5 g 5g
11317089 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327089 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26888.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 16188-55-9 | C9H10O2S | 182,237 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16188-55-9
Molekylær formel C9H10O2S
Molekylvægt (g/mol) 182.237
MDL nummer MFCD00192325
InChI nøgle AHMLFHMRRBJCRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio phenylacetic acid, 4-methylthiophenylacetic acid, 2-4-methylthio phenyl acetic acid, 4-methylsulfanylphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-methylthio, 4-methylsulfanyl-phenyl-acetic acid, 2-4-methylsulfanyl phenyl acetic acid, 4-methylsulfanyl phenyl acetic acid, 2-4-methylthiophenyl acetic acid, 4-methylthiophenylaceticacid
PubChem CID 4983912
IUPAC navn 2-(4-methylsulfanylphenyl)eddikesyre
SMIL CSC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylthio)phenylacetic acid
Smeltepunkt 98 °C til 102 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 182.24
Procent renhed 97%