Få mere at vide
4-(Methylthio)phenyl isothiocyanate, 97%
Artikelnummer. 11377316
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377316 1 g 1g
11387316 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377316 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09270.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15863-41-9 | C8H7NS2 | 181.271 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15863-41-9
Molekylær formel C8H7NS2
Molekylvægt (g/mol) 181.271
MDL nummer MFCD00041368
InChI nøgle CEBAJHCAFXYWNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio phenyl isothiocyanate, 4-methylsulfanyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-methylsulfanyl benzene, benzene,1-isothiocyanato-4-methylthio, acmc-20amu3, 4-methylthiophenylisothiocyanate, 4-methylthio phenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-methylthio-benzene, 1-isothiocyanato-4-methylsulfanyl benzene #
PubChem CID 519185
IUPAC navn 1-isothiocyanato-4-methylsulfanylbenzen
SMIL CSC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylthio)phenyl isothiocyanate
Smeltepunkt 48°C to 51°C
Kogepunkt 127°C to 128°C (1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Irritating
Mængde 1 g
FN nummer UN2923
Beilstein 2082547
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 181.28
Procent renhed 97%