Få mere at vide
4-(Methylthio)phenol, 98%
Artikelnummer. 11396659
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396659 250 g 250g
11376659 10 g 10g
11386659 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11396659 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26225.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 1073-72-9 | C7H8OS | 140,20 g/mol
4-(Methylthio)phenol er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(Methylthio)phenol er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed
Opløseligt i vand 9,59 g/l.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1073-72-9
Molekylær formel C7H8OS
Molekylvægt (g/mol) 140.20
MDL nummer MFCD00002351
InChI nøgle QASBCTGZKABPKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio phenol, 4-methylmercapto phenol, phenol, 4-methylthio, p-methylthio phenol, 4-hydroxythioanisole, 4-methylmercaptophenol, p-hydroxythioanisole, 4-methylsulfanyl phenol, phenol, p-methylthio, p-hydroxyphenyl methyl sulfide
PubChem CID 14086
ChEBI CHEBI:38862
IUPAC navn 4-methylsulfanylphenol
SMIL CSC1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylthio)phenol
Smeltepunkt 85 °C til 87 °C
Kogepunkt 153 °C til 156 °C (20 mmHg)
Lugt Stank
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Opløselig i vand 9,59 g/l.
Formel vægt 140.21
Procent renhed 98%