Få mere at vide
4-(Methylthio)-m-cresol, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Methylthio)-m-cresol |
| Smeltepunkt | 54 °C til 58 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1210322 |
| Formel vægt | 154.23 |
| Procent renhed | 97% |