Få mere at vide
4-(Methylthio)-m-cresol, 97%
Artikelnummer. 11301877
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11301877 5 g 5g
11311877 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11301877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07353.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3120-74-9 | C8H10OS | 154.227 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3120-74-9
Molekylær formel C8H10OS
Molekylvægt (g/mol) 154.227
MDL nummer MFCD00045773
InChI nøgle VKALYYFVKBXHTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-methylthio phenol, 4-methylthio-m-cresol, methylthiomethylphenol, mmtp, phenol, 3-methyl-4-methylthio, 3-methyl-4-1-methylthio phenol, usaf ma-17, 4-methylthio-3-methylphenol, m-cresol, 4-methylthio, 3-methyl-4-methylsulfanyl phenol
PubChem CID 18391
ChEBI CHEBI:38681
IUPAC navn 3-methyl-4-methylsulfanylphenol
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)O)SC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylthio)-m-cresol
Smeltepunkt 54 °C til 58 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1210322
Formel vægt 154.23
Procent renhed 97%