Få mere at vide
4-(Methylthio)imidazol, 97%
Artikelnummer. 15430999
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15430999 250 mg 250mg
15420999 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430999 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63990.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
CAS: 83553-60-0 | C4H6N2S | 114,166 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83553-60-0
Molekylær formel C4H6N2S
Molekylvægt (g/mol) 114.166
MDL nummer MFCD03844702
InChI nøgle NLIJIXLRIYPOHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio-1h-imidazole, 4-methylthio imidazole, 5-methylthio-1h-imidazole, 4-methylsulfanyl-1h-imidazole, pubchem14136, 4-methylthio ;-1h-imidazole, 5-methylsulfanyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,4-methylthio-9ci, 1h-imidazole, 4-methylthio
PubChem CID 13084405
IUPAC navn 5-methylsulfanyl-lH-imidazol
SMIL CSC1=CN=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylthio)imidazole
Mængde 250 mg
Formel vægt 114.17
Procent renhed 97%