Få mere at vide
4-(Methylthio)imidazole, 97%
Artikelnummer. 15420999
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15420999
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H63990.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 83553-60-0 | C4H6N2S | 114.166 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83553-60-0
Molekylær formel C4H6N2S
Molekylvægt (g/mol) 114.166
MDL nummer MFCD03844702
InChI nøgle NLIJIXLRIYPOHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio-1h-imidazole, 4-methylthio imidazole, 5-methylthio-1h-imidazole, 4-methylsulfanyl-1h-imidazole, pubchem14136, 4-methylthio ;-1h-imidazole, 5-methylsulfanyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,4-methylthio-9ci, 1h-imidazole, 4-methylthio
PubChem CID 13084405
IUPAC navn 5-methylsulfanyl-lH-imidazol
SMIL CSC1=CN=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylthio)imidazole
Mængde 1 g
Formel vægt 114.17
Procent renhed 97%