Få mere at vide
4-(Methylthio)butanol, 99%
Artikelnummer. 11485307
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11485307 25 g 25g
11465307 1 g 1g
11475307 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22673.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 20582-85-8 | C5H12OS | 120,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20582-85-8
Molekylær formel C5H12OS
Molekylvægt (g/mol) 120.21
MDL nummer MFCD00002973
InChI nøgle JNTVUHZXIJFHAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio-1-butanol, 4-methylthio butanol, 4-methylthiobutan-1-ol, unii-yl87ury6pc, 4-methylsulfanyl-1-butanol, 1-butanol, 4-methylthio, yl87ury6pc, 4-methylthio butan-1-ol, 4-methylsulfanyl butan-1-ol, 4-methylthio-1-butanol, polymer-bound
PubChem CID 519793
SMIL CSCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylthio)butanol
Tæthed 0.999
Kogepunkt 95 °C til 98 °C (20 mmHg)
Flammepunkt 101 °C (98 °C)
Lugt Ubehageligt
Lineær formel CH3S(CH2)4OH
Brydningsindeks 1.487
Mængde 25 g
IUPAC navn 4-methylsulfanylbutan-1-ol
Formel vægt 120.21
Procent renhed 99%