Få mere at vide
4-(Methylthio)benzenboronsyre, 97%
Artikelnummer. 11495437
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495437 1 g 1g
11405447 5 g 5g
11415447 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23454.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 98546-51-1 | C7H9BO2S | 168,017 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98546-51-1
Molekylær formel C7H9BO2S
Molekylvægt (g/mol) 168.017
MDL nummer MFCD00093410
InChI nøgle IVUHTLFKBDDICS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio phenylboronic acid, 4-thioanisoleboronic acid, 4-methylsulfanyl phenylboronic acid, 4-methylthiophenylboronic acid, 4-methylthio phenyl boronic acid, 4-methylsulfanylphenyl boronic acid, 4-methylthio phenylboronicacid, 4-methylthio benzeneboronic acid, thioanisole-4-boronic acid, 4-methylmercapto benzeneboronic acid
PubChem CID 2733959
IUPAC navn (4-methylsulfanylphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=CC=C(C=C1)SC)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylthio)benzeneboronic acid
Smeltepunkt ∼208 °C til 212 °C
Mængde 1 g
Beilstein 3247219
Formel vægt 168.02
Procent renhed 97%