Få mere at vide
4-(Methylthio)benzaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Methylthio)benzaldehyde |
| CAS | 3446-89-7 |
| Molekylær formel | C8H8OS |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 4-(Methylmercapto)benzaldehyde, 4-Methanesulfanylbenzaldehyde, 4-Methanethiobenzaldehyde, 4-Methylsulfanylbenzaldehyde, Methyl 4-Formylphenyl thioether, p-(Methylthio)benzaldehyde, p-Methylthiobenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8OS/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3 |
| SMIL | CSc1ccc(C=O)cc1 |
| IUPAC navn | 4-methylsulfanylbenzaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.21 |
| Formel vægt | 152.0296 |