Få mere at vide
4-(Methylthio)anilin, 98%
Artikelnummer. 11341777
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11341777 5 g 5g
11351777 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11341777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04950.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 104-96-1 | C7H9NS | 139,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-96-1
Molekylær formel C7H9NS
Molekylvægt (g/mol) 139.22
MDL nummer MFCD00007889
InChI nøgle YKFROQCFVXOUPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio aniline, 4-methylmercapto aniline, 4-aminothioanisole, p-thioanisidine, benzenamine, 4-methylthio, p-methylthio aniline, p-aminothioanisole, p-thiomethoxyaniline, 4-methylsulfanyl aniline, 4-methylthio benzenamine
PubChem CID 66038
IUPAC navn 4-methylsulfanylanilin
SMIL CSC1=CC=C(N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylthio)aniline
Tæthed 1.12
Kogepunkt 272°C to 273°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.639
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 774506
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 139.23
Procent renhed 98%