Få mere at vide
4-(methylthio)anilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10318980 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10318980 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10318980 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 309830050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 104-96-1 | Molecular Formula: C7H9NS | Molecular Weight: 139.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-96-1
Molekylær formel C7H9NS
Molekylvægt (g/mol) 139.22
MDL nummer MFCD00007889
InChI nøgle YKFROQCFVXOUPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio aniline, 4-methylmercapto aniline, 4-aminothioanisole, p-thioanisidine, benzenamine, 4-methylthio, p-methylthio aniline, p-aminothioanisole, p-thiomethoxyaniline, 4-methylsulfanyl aniline, 4-methylthio benzenamine
PubChem CID 66038
SMIL CSC1=CC=C(N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylthio)aniline
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Brun-rød til orange
Tæthed 1.1190g/mL
Kogepunkt 272,0 °C til 273,0 °C
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3SC6H4NH2
Brydningsindeks 1,6380 til 1,6400
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.119
IUPAC navn 4-methylsulfanylanilin
Formel vægt 139.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske