Få mere at vide
4-(methylthio)-6-pyrazin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10790684
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10790684 1 g 1g
10700694 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10790684 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM05093DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175202-92-3
Molekylær formel C8H8N6S
Molekylvægt (g/mol) 220.254
MDL nummer MFCD00068003
InChI nøgle SQOSJKISJKSCMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio-6-pyrazin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylsulfanyl-6-pyrazin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine, maybridge1_004945, 4-methylthio-6-pyrazin-2-yl-1,3,5-triazine-2-ylamine, 2-amino-4-methylthio-6-2-pyrazinyl-1,3,5-triazine
PubChem CID 2735378
IUPAC navn 4-methylsulfanyl-6-pyrazin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amin
SMIL CSC1=NC(=NC(=N1)N)C2=NC=CN=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylthio)-6-pyrazin-2-yl-1, 3, 5-triazin-2-amine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 220.26
Procent renhed 97%