Få mere at vide
4-(methylthio)-6-piperidino-1,3,5-triazin-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10229732
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10229732 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10229732 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF02737DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylthio)-6-piperidino-1, 3, 5-triazin-2-amine
CAS 101071-66-3
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C9H15N5S
MDL nummer MFCD00052771
Mængde 1 g
Synonym 4-methylthio-6-piperidino-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylsulfanyl-6-piperidin-1-yl-1,3,5-triazin-2-amine, 1,3,5-triazin-2-amine,4-methylthio-6-1-piperidinyl, maybridge1_006345, acmc-20m44e, 6-methylthio-4-piperidyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, 4-methylthio-6-piperidin-1-yl-1,3,5-triazin-2-amine
InChI nøgle YZOGJJYRAKOFKZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CSC1=NC(=NC(N)=N1)N1CCCCC1
IUPAC navn 4-methylsulfanyl-6-piperidin-1-yl-1,3,5-triazin-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 225.31
PubChem CID 2782097
Formel vægt 225.32
Procent renhed 97%