Få mere at vide
4-(methylthio)-6-(4-pyridyl)-1,3,5-triazin-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10702883
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10702883 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10540353 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10702883 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF02732DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175204-63-4
Molekylær formel C9H9N5S
Molekylvægt (g/mol) 219.266
MDL nummer MFCD00052775
InChI nøgle WGDAEWQPJSGFPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio-6-4-pyridyl-1,3,5-triazin-2-amine, 1,3,5-triazin-2-amine,4-methylthio-6-4-pyridinyl, 4-methylsulfanyl-6-pyridin-4-yl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylthio-6-pyridin-4-yl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylthio-6-4-pyridyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, maybridge1_006213
PubChem CID 2782095
IUPAC navn 4-methylsulfanyl-6-pyridin-4-yl-1,3,5-triazin-2-amin
SMIL CSC1=NC(=NC(=N1)N)C2=CC=NC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylthio)-6-(4-pyridyl)-1, 3, 5-triazin-2-amine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 219.27
Procent renhed 97%