Få mere at vide
4-(methylthio)-6-(3-pyridyl)-1,3,5-triazin-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10653413
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10653413 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10653413 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF02731DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylthio)-6-(3-pyridyl)-1, 3, 5-triazin-2-amine
CAS 175204-62-3
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C9H9N5S
MDL nummer MFCD00052774
Mængde 1 g
Synonym 4-methylthio-6-3-pyridyl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylsulfanyl-6-pyridin-3-yl-1,3,5-triazin-2-amine, maybridge1_006169, 4-methylthio-6-3-pyridyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, 4-methylthio-6-pyridin-3-yl-1,3,5-triazin-2-amine
InChI nøgle BEQXEURXEHAMQN-UHFFFAOYSA-N
SMIL CSC1=NC(=NC(N)=N1)C1=CN=CC=C1
IUPAC navn 4-methylsulfanyl-6-pyridin-3-yl-1,3,5-triazin-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 219.27
PubChem CID 2782094
Formel vægt 219.27
Procent renhed 97%