Få mere at vide
4-(methylthio)-6-(2-thienyl)-1,3,5-triazin-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10203422
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10203422 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10079321 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10203422 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF02724DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175204-61-2
Molekylær formel C8H8N4S2
Molekylvægt (g/mol) 224.3
MDL nummer MFCD00052772
InChI nøgle DKBHZJZOKUMDEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio-6-2-thienyl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylsulfanyl-6-thiophen-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methlythio-6-2-thienyl-1,3,5-triazin-2-amine, 1,3,5-triazin-2-amine,4-methylthio-6-2-thienyl, maybridge1_006475, 4-methylthio-6-2-thienyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, 4-methylthio-6-thiophen-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine
PubChem CID 2782092
IUPAC navn 4-methylsulfanyl-6-thiophen-2-yl-1,3,5-triazin-2-amin
SMIL CSC1=NC(=NC(=N1)N)C2=CC=CS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylthio)-6-(2-thienyl)-1, 3, 5-triazin-2-amine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 224.31
Procent renhed 97%