Få mere at vide
4-(methylthio)-6-(2-pyridyl)-1,3,5-triazin-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10573242
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10573242 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10225472 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10573242 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF02651EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175204-53-2
Molekylær formel C9H9N5S
Molekylvægt (g/mol) 219.27
MDL nummer MFCD00052773
InChI nøgle MAFCMTDUOYKYOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio-6-2-pyridyl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylsulfanyl-6-pyridin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine, maybridge1_006429, 4-methylthio-6-2-pyridyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, 1,3,5-triazin-2-amine,4-methylthio-6-2-pyridinyl, 4-methylthio-6-pyridin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine
PubChem CID 2782084
IUPAC navn 4-(methylsulfanyl)-6-(pyridin-2-yl)-1,3,5-triazin-2-amin
SMIL CSC1=NC(=NC(N)=N1)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylthio)-6-(2-pyridyl)-1, 3, 5-triazin-2-amine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 219.27
Procent renhed 97%