Få mere at vide
4-(Methylthio)-1-butylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Methylthio)-1-butylamine |
| CAS | 55021-77-7 |
| Molekylær formel | C5 H13 N S |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NS/c1-7-5-3-2-4-6/h2-6H2,1H3 |
| SMIL | CSCCCCN |
| IUPAC navn | 4-methylsulfanylbutan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 119.23 |
| Formel vægt | 119.0769 |