Få mere at vide
4-methylthiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478416
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11478416 25 g 25g
11468416 5 g 5g
11344699 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478416 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15428.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 693-95-8 | C4H5NS | 99.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 693-95-8
Molekylær formel C4H5NS
Molekylvægt (g/mol) 99.15
MDL nummer MFCD00005340
InChI nøgle QMHIMXFNBOYPND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthiazole, thiazole, 4-methyl, 4-methyl thiazole, 4-methyl-thiazole, fema no. 3716, 4-methyl-5h-1,3-thiazole, 4-methyithiazole, methylthiazole, 4, pubchem23683
PubChem CID 12748
ChEBI CHEBI:35626
IUPAC navn 4-methyl-1,3-thiazol
SMIL CC1=CSC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylthiazole
Tæthed 1.093
Kogepunkt 133°C to 134°C
Flammepunkt 32°C (89°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.524
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 105228
Formel vægt 99.16
Procent renhed 99%