Få mere at vide
4-Methylthiazol-5-sulfonylchlorid, 95%
Artikelnummer. 15466587
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15466587 250 mg 250mg
15456587 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33732.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 953070-51-4 | C4H4ClNO2S2 | 197,651 g/mol
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand.(0,26
g/L) (25 C),°
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Sørg for ordentlig ventilation. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 953070-51-4
Molekylær formel C4H4ClNO2S2
Molekylvægt (g/mol) 197.651
MDL nummer MFCD09864968
InChI nøgle AWTJUYXVSWZCIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthiazole-5-sulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonyl chloride, 4-methyl, chloro 4-methyl 1,3-thiazol-5-yl sulfone
PubChem CID 18537519
IUPAC navn 4-methyl-1,3-thiazol-5-sulfonylchlorid
SMIL CC1=C(SC=N1)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylthiazole-5-sulfonyl chloride
Smeltepunkt 34 °C til 36 °C
Mængde 250 mg
FN nummer UN3261
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt i vand. (0,26g/L) (25 °C),
Formel vægt 197.66
Procent renhed 95%