Få mere at vide
4-methylthiazol-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15294714 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15294714 25 g Glasflaske 25g
15204724 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15294714 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 396580250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 20485-41-0
Molekylær formel C5H5NO2S
Molekylvægt (g/mol) 143.17
InChI nøgle ZGWGSEUMABQEMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl, 4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazole carboxylic acid, 4-methylthiazole-5-carboxylicacid, pubchem8416, acmc-209far, 4-27-00-04008 beilstein handbook reference, ksc201q4f
PubChem CID 209805
IUPAC navn 4-methyl-1,3-thiazol-5-carboxylsyre
SMIL CC1=C(SC=N1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylthiazole-5-carboxylic acid
Smeltepunkt 287,0 °C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 143.17
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylthiazole-5-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.