Få mere at vide
4-methylthiazol-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10262502
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10262502 10 g 10g
10170642 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10262502 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00777EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 20485-41-0
Molekylær formel C5H5NO2S
Molekylvægt (g/mol) 143.16
MDL nummer MFCD00626872
InChI nøgle ZGWGSEUMABQEMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl, 4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazole carboxylic acid, 4-methylthiazole-5-carboxylicacid, pubchem8416, acmc-209far, 4-27-00-04008 beilstein handbook reference, ksc201q4f
PubChem CID 209805
IUPAC navn 4-methyl-1,3-thiazol-5-carboxylsyre
SMIL CC1=C(SC=N1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylthiazole-5-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
Formel vægt 143.17
Procent renhed 97%