Få mere at vide
4-Methylthiazol-5-carboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30472176
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30472176 5 g
1 options
Artikelnummer. 30472176 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3314435G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde
CAS 82294-70-0
Molekylær formel C5H5NOS
Mængde 5 g
Synonym 4-Methyl-5-thiazolecarboxaldehyde, 4-Methyl-5-formyl-1,3-thiazole, 4-Methyl-5-formylthiazole
InChI formel InChI=1S/C5H5NOS/c1-4-5(2-7)8-3-6-4/h2-3H,1H3
SMIL Cc1ncsc1C=O
IUPAC navn 4-methyl-1,3-thiazol-5-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 127.16
Formel vægt 127.0092