Få mere at vide
4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10287617 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10287617 1 g Glass bottle 1g
10574598 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10287617 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429970010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 82294-70-0
Molekylær formel C5H5NOS
Molekylvægt (g/mol) 127.17
MDL nummer MFCD07368277
InChI nøgle JJVIEMFQPALZOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methylthiazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl-5-formylthiazole, 4-methyl-5-thiazolecarbaldehyde, 5-formyl-4-methylthiazole, 4-methylthiazole-5-aldehyde, 4-methyl-5-thiazolyl aldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methyl, 4-methyl-5-thiazole carboxaldehyde
PubChem CID 581339
IUPAC navn 4-methyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
SMIL CC1=C(SC=N1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 74.0°C to 76.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 127.17
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.