Få mere at vide
4-Methylthiazol-5-carboxaldehyd, 97%
Artikelnummer. 15428168
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15428168 5 g 5g
15418168 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61613.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 82294-70-0 | C5H5NOS | 127,161 g/mol
4-Methylthiazol-5-carboxaldehyd anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Methylthiazol-5-carboxaldehyd anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82294-70-0
Molekylær formel C5H5NOS
Molekylvægt (g/mol) 127.161
MDL nummer MFCD07368277
InChI nøgle JJVIEMFQPALZOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methylthiazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl-5-formylthiazole, 4-methyl-5-thiazolecarbaldehyde, 5-formyl-4-methylthiazole, 4-methylthiazole-5-aldehyde, 4-methyl-5-thiazolyl aldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methyl, 4-methyl-5-thiazole carboxaldehyde
PubChem CID 581339
IUPAC navn 4-methyl-1,3-thiazol-5-carbaldehyd
SMIL CC1=C(SC=N1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde
Smeltepunkt 74 °C til 78 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 127.16
Procent renhed 97%