Få mere at vide
4-Methylthiazol-2-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylthiazol-2-amine |
| CAS | 1603-91-4 |
| Molekylær formel | C4H6N2S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Mirabegron Impurity 43 (2-Amino-4-Methylthiazole) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2S/c1-3-2-7-4(5)6-3/h2H,1H3,(H2,5,6) |
| SMIL | Cc1csc(N)n1 |
| IUPAC navn | 4-methyl-1,3-thiazol-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.17 |
| Formel vægt | 114.0252 |