Få mere at vide
4-Methylthiazol-2-amine, TRC
Artikelnummer. 30343227
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30343227 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30343227 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB486375500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylthiazol-2-amine
CAS 1603-91-4
Molekylær formel C4H6N2S
Mængde 500 mg
Synonym Mirabegron Impurity 43 (2-Amino-4-Methylthiazole)
InChI formel InChI=1S/C4H6N2S/c1-3-2-7-4(5)6-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
SMIL Cc1csc(N)n1
IUPAC navn 4-methyl-1,3-thiazol-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 114.17
Formel vægt 114.0252