Få mere at vide
4-Methylthiazol-2-amine, TRC
Artikelnummer. 30335483
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30335483 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30335483 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4863752.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylthiazol-2-amine
CAS 1603-91-4
Molekylær formel C4H6N2S
Mængde 2.5 g
Synonym Mirabegron Impurity 43 (2-Amino-4-Methylthiazole)
InChI formel InChI=1S/C4H6N2S/c1-3-2-7-4(5)6-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
SMIL Cc1csc(N)n1
IUPAC navn 4-methyl-1,3-thiazol-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 114.17
Formel vægt 114.0252