Få mere at vide
4-Methyltetrahydropyran, stabiliseret med BHT
Artikelnummer. 17201312 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17201312 2.5 L 2.5 L
16823653 100 mL -
17291302 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17201312 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 467320025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 4717-96-8 | C6H12O | 100,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4717-96-8
Molekylvægt (g/mol) 100.16
InChI nøgle OVRKATYHWPCGPZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 4-methyloxan
SMIL CC1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyltetrahydropyran
Tæthed 0.8570 g/mL
Kogepunkt 105,0 °C
Flammepunkt 6,5 °C
Molekylær formel C6H12O
Mængde 2.5 L
Specifik vægtfylde 0.857
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: 19,2 g/L (20 °C).
Viskositet 0,78 mPa (20 °C)
Formel vægt 100.16
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methyltetrahydropyran, stabilized with BHT
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydro-4-methyl-2H-pyran