Få mere at vide
4-methyltetrahydro-1(2H)-pyrazincarboximidamidhydroiodid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11386885
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11386885 10 g 10g
10442844 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386885 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01752EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 77723-03-6
Molekylær formel C6H15IN4
Molekylvægt (g/mol) 270.118
MDL nummer MFCD09025920
InChI nøgle KESCAEZAONDSRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide, 4-methyltetrahydro-1 2h-pyrazinecarboximidamide hydroiodide, 4-methylpiperazinecarboxamidine, iodide, 4-methyl-1-piperazinecarboximidamide hydroiodide, 4-methylpiperazine-1-carboximidamide-hydrogen iodide 1/1
PubChem CID 20284359
IUPAC navn 4-methylpiperazin-1-carboximidamid;hydroiodid
SMIL CN1CCN(CC1)C(=N)N.I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyltetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboximidamide hydroiodide
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
Formel vægt 270.11
Procent renhed 97%