Få mere at vide
4-Methylsytren (stabiliseret med TBC), TRC
Artikelnummer. 30464704
Skift visning
Mængde:
10 mL
Artikelnummer. Mængde
30464704 10 mL
1 options
Artikelnummer. 30464704 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM22083010ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylstyrene
CAS 622-97-9
Molekylær formel C9 H10
Mængde 10 mL
Synonym Styrene, p-methyl- (8CI), 1-Ethenyl-4-methylbenzene, (4-Methylphenyl)ethene, (4-Tolyl)ethene, 1-(4-Methylphenyl)-1-ethene, 1-Methyl-4-vinylbenzene, 1-Vinyl-4-methylbenzene, 1-p-Tolylethene, 4-Ethenylmethylbenzene, 4-Methylstyrene, 4-Methylvinylbenzene, 4-Vinyltoluene, PMS, p-Methylstyrene, p-Tolylethylene, p-Vinyltoluene
InChI formel InChI=1S/C9H10/c1-3-9-6-4-8(2)5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
SMIL Cc1ccc(C=C)cc1
IUPAC navn 1-ethenyl-4-methylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 118.18
Formel vægt 118.0783