Få mere at vide
4-Methylsulfonylacetophenon, Mikromol™
Artikelnummer. 30461994
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30461994 4 x 25 mg
17942436 100 mg
17953066 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30461994 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0965.0100254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-Methylsulfonylacetophenon, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylsulfonylacetophenone
CAS 10297-73-1
Analyt- eller komponentnavne 4-Methylsulfonylacetophenone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H10 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ethanone, 1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-, Acetophenone, 4'-(methylsulfonyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Methylsulfonylphenyl)ethanone, 1-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]ethan-1-one, 4-(Methanesulfonyl)acetophenone, 4-(Methylsulfonyl)propiophenone, 4-Methylsulfonylacetophenone, 4'-(Methylsulfonyl)acetophenone, NSC 403928, p-Acetylphenyl methyl sulfone, p-Methylsulfonylacetophenone, Etoricoxib Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C9H10O3S/c1-7(10)8-3-5-9(6-4-8)13(2,11)12/h3-6H,1-2H3
Løsningstype Fedt
SMIL CC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)C
IUPAC navn 1-(4-methylsulfonylphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 198.24
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 198,0351 g/mol