Få mere at vide
4-(Methylsulfonyl)phenyleddikesyre, Mikromol™
Artikelnummer. 30051464
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051464 100 mg
30051169 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051464 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0965.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-(Methylsulfonyl)phenyleddikesyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylsulfonyl)phenylacetic Acid
CAS 90536-66-6
Analyt- eller komponentnavne 4-(Methylsulfonyl)phenylacetic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H10 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benzeneacetic acid, 4-(methylsulfonyl)-, Acetic acid, [p-(methylsulfonyl)phenyl]- (7CI), (4-Methanesulfonylphenyl)acetic acid, 2-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]acetic acid, 4-(Methylsulfonyl)benzeneacetic acid, 4-(Methylsulfonyl)phenylacetic acid, 4-Mesylphenylacetic acid, Etoricoxib Related Compound B
InChI formel InChI=1S/C9H10O4S/c1-14(12,13)8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
SMIL CS(=O)(=O)c1ccc(CC(=O)O)cc1
IUPAC navn 2-(4-methylsulfonylphenyl)eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 214.24
Mængde 100 mg
Formel vægt 214,03 g/mol