Få mere at vide
4-(Methylsulfonyl)benzenesulfonyl chloride, 95%
Artikelnummer. 11479400
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479400 1 g 1g
11489400 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479400 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50264.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 82964-91-8 | C7H7ClO4S2 | 254.70 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82964-91-8
Molekylær formel C7H7ClO4S2
Molekylvægt (g/mol) 254.70
MDL nummer MFCD00216486
InChI nøgle TYJOQICPGZGYDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylsulfonyl benzenesulfonyl chloride, 4-methylsulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-methanesulfonylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-methylsulphonyl benzenesulphonyl chloride, 4-methanesulfonylbenzenesulfonyl chloride, 4-methylsulfonylbenzenesulfonylchloride, pubchem5614, acmc-20amd2, chloro 4-methylsulfonyl phenyl sulfone, 4-methylsulfonyl phenylsulfonyl chloride
PubChem CID 2735182
IUPAC navn 4-methylsulfonylbenzensulfonylchlorid
SMIL CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylsulfonyl)benzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 158°C to 163°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Formel vægt 254.71
Procent renhed 95%