Få mere at vide
4-(Methylsulfonyl)benzenesulfonyl chloride, 95%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10209380 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
2.5g; Glass bottle
Artikelnummer.
10209380 2.5g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10209380 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424970025
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylsulfonyl)benzenesulfonyl chloride
CAS 82964-91-8
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 158°C to 163°C
Farve Pink-Salmon to Yellow
Tab ved tørring 5% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C7H7ClO4S2
Lineær formel ClO2SC6H4SO2CH3
MDL nummer MFCD00216486
Mængde 2.5 g
Synonym 4-methylsulfonyl benzenesulfonyl chloride, 4-methylsulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-methanesulfonylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-methylsulphonyl benzenesulphonyl chloride, 4-methanesulfonylbenzenesulfonyl chloride, 4-methylsulfonylbenzenesulfonylchloride, pubchem5614, acmc-20amd2, chloro 4-methylsulfonyl phenyl sulfone, 4-methylsulfonyl phenylsulfonyl chloride
InChI nøgle TYJOQICPGZGYDT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
IUPAC navn 4-methanesulfonylbenzene-1-sulfonyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 254.70
PubChem CID 2735182
Formel vægt 254.71
Procent renhed ≥94% (ex Cl)
Fysisk form Crystalline Powder