Få mere at vide
4-(Methylsulfonyl)benzenesulfonyl chloride, 95%, ACROS Organics™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Methylsulfonyl)benzenesulfonyl chloride |
| CAS | 82964-91-8 |
| CAS min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 158°C to 163°C |
| Farve | Pink-Salmon to Yellow |
| Tab ved tørring | 5% max. |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Glass bottle |
| Vis mere |